Learn More
2-Acide nitrothiophène-4-carboxylique, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 11463474
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11463474 5 g 5g
11329569 250 mg 250mg
11453474 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11463474 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10705.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 40357-96-8
Formule moléculaire C5H3NO4S
Poids moléculaire (g/mol) 173.142
Numéro MDL MFCD00052582
Clé InChI VNJUNWUOAKEIKG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-nitrothiophene-3-carboxylic acid, 2-nitrothiophene-4-carboxylic acid, 5-nitro-thiophene-3-carboxylic acid, 5-nitro-3-thiophenecarboxylic acid, 3-thiophenecarboxylic acid, 5-nitro, maybridge1_003249, acmc-1ascr, 2-nitro-4-carboxythiophene, ksc238c5f, 2-nitro-4-thiophenecarboxylic acid
CID PubChem 2777267
SMILES C1=C(SC=C1C(=O)O)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Nitrothiophene-4-carboxylic acid
Point de fusion 145°C to 148°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 173.15
Pourcentage de pureté 98%