Learn More
2-Nitrothiophène, tech. 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11478057
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11478057 5 g 5g
11488057 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11478057 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17464.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 609-40-5 | C4H3NO2S | 129.133 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 609-40-5
Formule moléculaire C4H3NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 129.133
Numéro MDL MFCD00005425
Clé InChI JIZRGGUCOQKGQD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme thiophene, 2-nitro, 2-nitro-thiophene, 2-nitro thiophene, 2-nitrothiophene, tech, nitrothiophene, 2-nitrothiofene, pubchem5570, 2-nitrothiophene, tech., acmc-1aw2t, wln: t5sj bnw
CID PubChem 11866
Nom IUPAC 2-nitrothiophène
SMILES C1=CSC(=C1)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Nitrothiophene
Point de fusion 43°C to 45°C
Densité 1.3644
Point d’ébullition 224°C to 225°C
Point d’éclair 94°C (201°F)
Quantité 5 g
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 129.14
Pourcentage de pureté 85%
Qualité Technique