Learn More
2-nitrotoluène, 99 +%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11485503
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11485503 2500 g 2500g
11465503 100 g 100g
11475503 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11485503 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13446.0E
 Article restreint
Expédition estimée: 04-11-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Utilisé comme intermédiaire, réactif, comme précurseur et comme supplément d’azote, de carbone et d’énergie
2-Nitrotoluene is used as an intermediate for the o-toludine synthesis, which finds application in the dyestuff industry. It is employed as a reagent in detecting and photometric determining oxidizing agent. It is also used in the determination of prussic acid content in the air. It acts as a precursor to prepare 2-amino-4-chlorotoluene, 2-amino-6-chlorotoluene, nitrotoluenesulfonic acids and toluene nitrosulfonic chlorides. It acts as a nitrogen supplement in the culture medium of pseudomonas sp. strain ClS1. It acts as a carbon and energy supplement in the culture medium of Pseudomonas sp. strain JS42.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-nitrotoluène est utilisé comme intermédiaire pour la synthèse de l’o-toludine, qui trouve son application dans l’industrie des colorants. Il est utilisé comme réactif dans la détection et la détermination photométrique de l’agent oxydant. Il est également utilisé dans la détermination de la teneur en acide prussique dans l’air. Il agit comme précurseur pour la préparation 2-amino-4-chlorotoluène, 2-amino-6-chlorotoluène, d’acides nitrotoluènesulfoniques et de chlorures de toluène nitrosulfoniques. Il agit comme supplément d’azote dans le milieu de culture de la souche Pseudomonas sp. ClS1. Il agit comme supplément de carbone et d’énergie dans le milieu de culture de la souche Pseudomonas sp. JS42.
Solubilité
Miscible avec de l’acétone, du benzène, du chloroforme, de l’éther diéthylique, de l’éthanol et de l’éther de pétrole. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants, les bases fortes, l’acide sulfurique, les agents réducteurs, l’hydrogène et le sodium.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 88-72-2
Formule moléculaire C7H7NO2
Poids moléculaire (g/mol) 137.138
Numéro MDL MFCD00007157
Clé InChI PLAZTCDQAHEYBI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-nitrotoluene, o-nitrotoluene, o-nitrotoluol, o-methylnitrobenzene, benzene, 1-methyl-2-nitro, toluene, o-nitro, 2-methyl-1-nitrobenzene, 2-nitrotoluol, ortho-nitrotoluol, 2-methylnitrobenzene
CID PubChem 6944
ChEBI CHEBI:33098
Nom IUPAC 1-méthyl-2-nitrobenzène
SMILES CC1=CC=CC=C1[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Nitrotoluene
Point de fusion -4°C
Densité 1.166
Point d’ébullition 224°C to 226°C
Point d’éclair 106°C (222°F)
Indice de réfraction 1.545
Quantité 2500 g
Numéro UN UN1664
Beilstein 1907580
Merck Index 14,6650
Informations sur la solubilité Miscible with acetone,benzene,chloroform,diethyl ether,ethanol and petroleum ether; Immiscible with water.
Poids de la formule 137.14
Pourcentage de pureté ≥99%