Learn More
2-nonanone, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
2-Nonanone was used to analyze the sensitivity of sensors coated with nafion and carbowax to certify cheese samples. It was used to study binding of β-lactoglobulin to alkanones. Also used to analyze the sensitivity of sensors coated with nafion and carbowax to certify cheese samples and to study binding of β-lactoglobulin to alkanones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le 2-nonanone a été utilisé pour analyser la sensibilité des capteurs enduits de Nafion et de Carbowax pour certifier des échantillons de fromage. Il a été utilisé pour étudier la liaison de β-lactoglobuline aux alcanones. Également utilisé pour analyser la sensibilité des capteurs enduits de Nafion et Carbowax pour certifier des échantillons de fromage et pour étudier la liaison de β-lactoglobuline aux alcanones.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger avec l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
Spezifikation
Spezifikation
| Nom chimique ou matériau | 2-Nonanone |
| Point de fusion | -15°C |
| Densité | 0.826 |
| Point d’ébullition | 195°C |
| Point d’éclair | 64°C (147°F) |
| Indice de réfraction | 1.421 |
| Quantité | 50 g |
| Beilstein | 1743645 |
| Informations sur la solubilité | Not miscible or difficult to mix with water. |
| Poids de la formule | 142.24 |
| Mehr anzeigen |