Learn More
2-Nonanone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10227403 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
500mL
5mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10227403 500 mL Flacon en verre 500mL
10123340 5 mL Flacon en verre 5mL
10553501 100 mL Flacon en verre 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10227403 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 148785000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS : 821-55-6 | C₉H₁₈O | 142,24 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 821-55-6
Formule moléculaire C9H18O
Poids moléculaire (g/mol) 142.24
Numéro MDL MFCD00009553
Clé InChI VKCYHJWLYTUGCC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-nonanone, heptyl methyl ketone, methyl heptyl ketone, beta-nonanone, ketone, heptyl methyl, methyl n-heptyl ketone, 2-nonanone natural, nonanone, .beta.-nonanone, unii-ze5k73yn2z
CID PubChem 13187
ChEBI CHEBI:77927
Nom IUPAC nonan-2-one
SMILES CCCCCCCC(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Nonanone
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -21.0°C
Couleur Jaune
Densité 0.8260g/mL
Point d’ébullition 188.0°C to 190.0°C
Point d’éclair 68°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)6COCH3
Indice de réfraction 1.4200 to 1.4220
Quantité 500 mL
Beilstein 01, 709
Gravité spécifique 0.826
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.37g/L (25°C). Other solubilities: soluble in acetone
Poids de la formule 142.24
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement