Learn More
2-(Nonylthio)propanamide, TRC
Code produit 30471601
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
250 mg
Conditionnement:
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30471601 10 mg -
30465241 50 mg 50mg
30470778 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30471601 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN65048510MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1021343-21-4
Formule moléculaire C6 H10 O2
Poids moléculaire (g/mol) 114.142
Nom IUPAC 1-méthylcyclobutane-1-acide carboxylique
SMILES CC1(CCC1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Nonylthio)propanamide
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C6H10O2/c1-6(5(7)8)3-2-4-6/h2-4H2,1H3,(H,7,8)
Poids de la formule 114.068