Learn More
2-NP-AOZ-d4, TRC
Code produit 17907069
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 mg
25 mg
Conditionnement:
2.50mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17907069 2.5 mg 2.50mg
30132806 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 17907069 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN8950022.5MG
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1007478-57-0
Formule moléculaire C10 2H4 H5 N3 O4
Poids moléculaire (g/mol) 239.22
Synonyme 2-NP-AOZ D4
Nom IUPAC 4,4,5,5-tétratrauterio-3-[(E)-(2-nitrophényl)méthylidénéamino]-1,3-oxazolide-2-one
SMILES [2H]C1([2H])OC(=O)N(\N=C\c2ccccc2[N+](=O)[O-])C1([2H])[2H]
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-NP-AOZ D4
Quantité 2.5 mg
Formule InChI InChI=1S/C10H9N3O4/c14-10-12(5-6-17-10)11-7-8-3-1-2-4-9(8)13(15)16/h1-4,7H,5-6H2/b11-7+/i5D2,6D2
Poids de la formule 239.0844