Learn More
2'-O-(2-Méthoxyéthyl)-5-méthyl-uridine, TRC
Code produit 30477593
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30477593 1 g 1g
30469838 100 mg 100mg
30477346 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30477593 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM3044951G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 163759-49-7
Formule moléculaire C13H20N2O7
Poids moléculaire (g/mol) 316.31
Nom IUPAC 1-[(2R,3R,4R,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxyméthyl)-3-(2-méthoxyétoxy)oxolan-2-yl]-5-méthylpyrimidine-2,4-dione
SMILES COCCO[C@@H]1[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1N2C=C(C)C(=O)NC2=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2'-O-(2-Methoxyethyl)-5-methyl-uridine
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C13H20N2O7/c1-7-5-15(13(19)14-11(7)18)12-10(21-4-3-20-2)9(17)8(6-16)22-12/h5,8-10,12,16-17H,3-4,6H2,1-2H3,(H,14,18,19)/t8-,9-,10-,12-/m1/s1
Poids de la formule 316.1271