Learn More
2’-O,4’-C-Methyleneuridine, MedChemExpress
Code produit 16430817
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16430817 50 mg
16414508 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16430817 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY111639
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
MedChemExpress 2’-O,4’-C-Methyleneuridine (Compound 15a) is a bicyclic nucleoside.
2’-O,4’-C-Methyleneuridine (Compound 15a) is a bicyclic nucleoside.
Spécification
Nom chimique ou matériau 2’-O,4’-C-Methyleneuridine
CAS 200435-92-3
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C10H12N2O6
Quantité 50 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 125 mg/mL (487.88 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC[C@@]12O[C@@H](N3C(NC(C=C3)=O)=O)[C@H](OC2)[C@@H]1O
Poids moléculaire (g/mol) 256.21
Poids de la formule 256.21
Pourcentage de pureté 99.49%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation