Learn More
2-O-A-D-Glucopyranosyl-L-Acide ascorbique, TRC
Code produit 30240817
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30240817 50 mg 50mg
30240648 100 mg 100mg
30240740 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30240817 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCG59663350MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 129499-78-1
Formule moléculaire C12 H18 O11
Poids moléculaire (g/mol) 338.26
Nom IUPAC (2R)-2-[(1S)-1,2-dihydroxyéthyle]-3-hydroxy-4-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxyméthyl)oxan-2-yl]oxy-2H-furan-5-one
SMILES OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(=C1O)O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ascorbyl Glucoside
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C12H18O11/c13-1-3(15)9-8(19)10(11(20)22-9)23-12-7(18)6(17)5(16)4(2-14)21-12/h3-7,9,12-19H,1-2H2/t3-,4+,5+,6-,7+,9+,12+/m0/s1
Poids de la formule 338.0849