Learn More
2-O-(Alpha-D-Galactopyranosyl)-D-galactose, TRC
Code produit 30179566
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30179566 1 mg 1mg
30179380 10 mg 10mg
30178937 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30179566 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCG1547001MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 93601-68-4
Formule moléculaire C12 H22 O11
Poids moléculaire (g/mol) 342.3
Nom IUPAC (3R,4S,5R,6R)-6-(hydroxyméthyl)-3-[(2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxyméthyl)oxan-2-yl]oxyoxane-2,4,5-triol
SMILES OC[C@H]1OC(O)[C@H](O[C@H]2O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@H]1O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-O-(a-D-Galactopyranosyl)-D-galactose
Quantité 1 mg
Formule InChI InChI=1S/C12H22O11/c13-1-3-6(16)8(18)10(11(20)21-3)23-12-9(19)7(17)5(15)4(2-14)22-12/h3-20H,1-2H2/t3-,4-,5+,6+,7+,8+,9-,10-,11?,12-/m1/s1
Poids de la formule 342.1162