Learn More
2-(o-Hydroxyphényl)benzoxazole,MP Biomédical
Code produit 11461306 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11461306 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11461306 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0520471505
 Article restreint
Expédition estimée: 06-01-2027
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(O-Hydroxyphenyl)Benzoxazole
CAS 835-64-3
Formule moléculaire C13H9NO2
Quantité 10 g
Synonyme 2-2-hydroxyphenyl benzoxazole, 6-3h-1,3-benzoxazol-2-ylidene cyclohexa-2,4-dien-1-one, 2-2-benzoxazolyl phenol, ghgzvwotjdlrey-uhfffaoysa-n, phenol, benzoxazolyl, acmc-209psp, 2-2'-hydroxyphenyl benzoxazole, 2,4-cyclohexadien-1-one, 6-2 3h-benzoxazolylidene
Clé InChI UWUSYRFTCSSHAJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C2C(=C1)NC(=C3C=CC=CC3=O)O2
Nom IUPAC 6-(3H-1,3-benzoxazol-2-ylidène)cyclohexa-2,4-dién-1-one
Poids moléculaire (g/mol) 211.22
CID PubChem 6744797
Poids de la formule 211.22