Learn More
2'-O-Methyl Adenosine-d3, TRC
Code produit 30483484
Change view
Click to view available options
Quantité:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Conditionnement:
10mg
2.50mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30483484 2.5 mg 2.50mg
30473826 10 mg 10mg
30471450 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30483484 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM2761522.5MG
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1195030-24-0
Formule moléculaire C11 D3 H12 N5 O4
Poids moléculaire (g/mol) 284.286
Synonyme 2'-O-(Methyl-D3)-Adenosine, 2'-O-Methyl-D-Adenosine-D3, 5-(6-Aminopurin-9-Yl)-2-(Hydroxymethyl)-4-Methoxyoxolan-3-Ol-D3
Nom IUPAC (2R,3R,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-2-(hydroxymethyl)-4-(trideuteriomethoxy)oxolan-3-ol
SMILES [2H]C([2H])([2H])O[C@@H]1[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1n2cnc3c(N)ncnc23
Spécification
Nom chimique ou matériau 2'-O-Methyl Adenosine-D3
Quantité 2.5 mg
Formule InChI InChI=1S/C11H15N5O4/c1-19-8-7(18)5(2-17)20-11(8)16-4-15-6-9(12)13-3-14-10(6)16/h3-5,7-8,11,17-18H,2H2,1H3,(H2,12,13,14)/t5-,7-,8-,11-/m1/s1/i1D3
Poids de la formule 284.131