Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2’-O-méthyladénosine, 99 %
Code produit 15446649
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15446649 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15446649 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J64922.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 2140-79-6 | C11H15N5O4 | 281.27 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 2′-O-méthyladénosine est un analogue de l’adénosine utilisé pour préparer les dérivés nucléosidiques comme inhibiteurs de la polymérase virale dépendante de l’ARN.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker loin de l’acier
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2'-O-Methyladenosine
CAS 2140-79-6
Couleur Blanc
Formule moléculaire C11H15N5O4
Numéro MDL MFCD00056002
Quantité 1 g
Synonyme 2'-o-methyladenosine, adenosine, 2'-o-methyl, 2'-o-methyl adenosine, 2r,3r,4r,5r-5-6-amino-9h-purin-9-yl-2-hydroxymethyl-4-methoxytetrahydrofuran-3-ol, unii-02yx82ihz5, chembl73237, 2'-o-methyl-adenosine, 2r,3r,4r,5r-5-6-aminopurin-9-yl-2-hydroxymethyl-4-methoxyoxolan-3-ol, 2r,3r,4r,5r-5-6-aminopurin-9-yl-2-hydroxymethyl-4-methoxy-tetrahydrofuran-3-ol, cordysinin b
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Clé InChI FPUGCISOLXNPPC-IOSLPCCCSA-N
SMILES CO[C@@H]1[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1N1C=NC2=C(N)N=CN=C12
Nom IUPAC (2R,3R,4R,5R)-5-(6-amino-9H-purin-9-yl)-2-(hydroxymethyl)-4-methoxyoxolan-3-ol
Poids moléculaire (g/mol) 281.27
CID PubChem 102213
ChEBI CHEBI:69426
Poids de la formule 281.27
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre