Learn More
2'-O-méthylguanosine, 99 %
Code produit. 15467069
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
Code produit. 15467069
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar J65770.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2140-71-8
Formule moléculaire C11H15N5O5
Poids moléculaire (g/mol) 297.27
Numéro MDL MFCD00057053
Clé InChI OVYNGSFVYRPRCG-YPLCUDRINA-N
Synonyme 2'-o-methylguanosine, 2'-o-methyl guanosine, 2'-o-methyl-guanosine, guanosine, 2'-o-methyl, unii-w722h4pa1s, 2-amino-9-2-o-methyl-beta-d-ribofuranosyl-1,9-dihydro-6h-purin-6-one, 2-amino-9-2r,3r,4r,5r-4-hydroxy-5-hydroxymethyl-3-methoxyoxolan-2-yl-3h-purin-6-one, 2-amino-9-2r,3r,4r,5r-4-hydroxy-5-hydroxymethyl-3-methoxytetrahydrofuran-2-yl-1,9-dihydro-6h-purin-6-one, 2-o-methylguanosine
CID PubChem 188959
ChEBI CHEBI:19229
SMILES CO[C@@H]1[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1N1C=NC2=C1N=C(N)NC2=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2'-O-Methylguanosine
Couleur Blanc
Quantité 1 g
Nom IUPAC 2-amino-9-[(2R,3R,4R,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxyméthyl)-3-méthoxyoxolan-2-yl]-3H-purin-6-one
Poids de la formule 297.27
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2'-O-Methylguanosine
Signalord
  • Attention
Farekategori
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Faresætning
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Sikkerhedssætning
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contient: 2'-O-Methylguanosine
RUO – Research Use Only
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.