Learn More
(+/-)-2-octanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11399559
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2500 mL
Conditionnement:
100mL
2500mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11399559 100 mL 100mL
11418826 500 mL 500mL
11428826 2500 mL 2500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11399559 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16985.AE
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 123-96-6 | C8H18O | 130.231 g/mol
(±)-2-Octanol is used in flavors, paints and coatings, defoaming agent, low-volatility solvent, lubricants, fuels, paints and coatings. It is used as a frother in mineral floatation and wetting agent. It acts as an intermediate in the preparation of surfactants, cosmetic emollients esters and plasticizers. Further, it is also used as a reagent in the synthesis of pharmaceutical compounds and piperine derivatives. In addition to this, it is considered as an alternative of 2-ethylhexanol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le (^+)-2-octanol est utilisé dans les saveurs, les peintures et les revêtements, l‘agent antimousse, le solvant à faible volatilité, les lubrifiants et les carburants. Il est utilisé comme agent moussant dans la flottation minérale et l‘agent mouillant. Il agit comme un intermédiaire dans la préparation des surfactants, des esters d‘émollients cosmétiques et des plastifiants. De plus, il est également utilisé comme réactif dans la synthèse de composés pharmaceutiques et de dérivés de la pipérine. En outre, il est considéré comme une alternative au 2-éthylhexanol.
Solubilité
Miscible avec de l‘éther diéthylique, de l‘acétone, de l‘alcool, la plupart des solvants organiques courants, des hydrocarbures aromatiques et aliphatiques. Légèrement miscible à l’eau froide.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 123-96-6
Formule moléculaire C8H18O
Poids moléculaire (g/mol) 130.231
Numéro MDL MFCD00004591
Clé InChI SJWFXCIHNDVPSH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-octanol, 2-octyl alcohol, hexylmethylcarbinol, 2-hydroxyoctane, sec-caprylic alcohol, 1-methylheptanol, methylhexylcarbinol, 1-methylheptyl alcohol, dl-2-octanol, n-octan-2-ol
CID PubChem 20083
ChEBI CHEBI:37869
Nom IUPAC octan-2-ol
SMILES CCCCCCC(C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau (+/-)-2-Octanol
Point de fusion -38°C
Densité 0.819
Point d’ébullition 179°C to 180°C
Point d’éclair 76°C (169°F)
Odeur Pleasant
Indice de réfraction 1.426
Quantité 100 mL
Beilstein 1719325
Merck Index 14,6752
Informations sur la solubilité Miscible with diethyl ether,acetone,alcohol,most common organic solvents,aromatic and aliphatic hydrocarbons. Slightly miscible with cold water.
Poids de la formule 130.23
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • (+/-)-2-Octanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Octanol