Learn More
2-octanone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1000 mL
5000 mL
Description
2-Octanone is used in perfumes, high-boiling solvent, especially for epoxy resin coatings and in leather finishes. It is used in flavoring, odorant. It can act as antiblushing agent for nitrocellulose lacquers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le composé 2-octanone est utilisé dans les parfums et les solvants à point d’ébullition élevé, en particulier pour les revêtements en résine époxy et les finitions en cuir. Il est utilisé dans les arômes et les odorisants. Il peut servir d’agent anti-rougissant pour les laques de nitrate de cellulose.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans un endroit frais, sec et bien ventilé, à l’écart des substances incompatibles telles que les agents oxydants.
Le composé 2-octanone est utilisé dans les parfums et les solvants à point d’ébullition élevé, en particulier pour les revêtements en résine époxy et les finitions en cuir. Il est utilisé dans les arômes et les odorisants. Il peut servir d’agent anti-rougissant pour les laques de nitrate de cellulose.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans un endroit frais, sec et bien ventilé, à l’écart des substances incompatibles telles que les agents oxydants.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2-Octanone |
Point de fusion | -16°C |
Densité | 0.819 |
Point d’ébullition | 172°C to 173°C |
Point d’éclair | 54°C (129°F) |
Indice de réfraction | 1.415 |
Quantité | 5000 mL |
Beilstein | 635843 |
Merck Index | 14,4711 |
Informations sur la solubilité | Slightly soluble in water. |