Learn More
2-octanone, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10403775 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mL
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
2.50L
25mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10403775 2.5 L Flacon en verre 2.50L
10468860 25 mL Flacon en verre 25mL
10478860 500 mL Flacon en verre 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10403775 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 129420025
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 111-13-7 | C8H16O | 128.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 111-13-7
Numéro MDL MFCD00009540
Clé InChI ZPVFWPFBNIEHGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-octanone, n-hexyl methyl ketone, hexyl methyl ketone, methyl hexyl ketone, methyl n-hexyl ketone, octanone, 2-oxooctane, 2-octanone natural, fema number 2802, unii-j2g84h29af
CID PubChem 8093
ChEBI CHEBI:87434
Nom IUPAC octan-2-one
SMILES CCCCCCC(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Octanone
Note relative au nom 99+%
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -16°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.8190g/mL
Point d’ébullition 173°C
Point d’éclair 55°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C8H16O
Formule linéaire CH3(CH2)5COCH3
Indice de réfraction 1.4140 to 1.416
Quantité 2.5 L
Beilstein 01, 704
Merck Index 15, 4747
Gravité spécifique 0.819
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.9g/L. Other solubilities: miscible with alcohol,ether,hydrocarbons and,esters
Poids moléculaire (g/mol) 128.21
Poids de la formule 128.21
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.