Learn More
Oxime de 2-octanone, 99 % , Thermo Scientific™
Code produit 10419543 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10419543 25 g Flacon en verre 25g
10772475 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10419543 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 390280250
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 7207-49-0
Formule moléculaire C8H17NO
Poids moléculaire (g/mol) 143.23
Numéro MDL MFCD00089167
Clé InChI GZRPVYSKBVDCBV-HJWRWDBZSA-N
Synonyme 2-octanone, oxime, 2-octanone oxime, n-octan-2-ylidene hydroxylamine, 2-hydroxyiminooctane, z-n-octan-2-ylidene hydroxylamine
CID PubChem 9562584
Nom IUPAC (NE)-N-octan-2-ylidènehydroxylamine
SMILES CCCCCC\C(C)=N/O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Octanone oxime
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.8800g/mL
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)5C(CH3)=NOH
Indice de réfraction 1.4510 to 1.453
Quantité 25 g
Gravité spécifique 0.88
Poids de la formule 143.23
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Octanone oxime
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO– À des fins de recherche uniquement