Learn More
2-octen-4-one, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11415906
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11415906 5 g 5g
11405906 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11415906 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22250.06
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 4643-27-0 | C8H14O | 126.199 g/mol
Reactant in the rhodium-catalyzed asymmetric ring opening of oxabicyclic alkenes with organoboronic acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Réactif utilisé dans l’ouverture de cycle asymétrique catalysée par rhodium des alcènes oxabicycliques avec des acides organoboroniques.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 4643-27-0
Formule moléculaire C8H14O
Poids moléculaire (g/mol) 126.199
Numéro MDL MFCD00061023
Clé InChI FMDLEUPBHMCPQV-GQCTYLIASA-N
Synonyme 2-octen-4-one, propenyl butyl ketone, butyl propenyl ketone, unii-c9nb51lmxt, 2-octen-4-one natural, fema no. 3603, c9nb51lmxt, e-oct-2-en-4-one, 2e-oct-2-en-4-one, 2e-2-octen-4-one
CID PubChem 5365891
Nom IUPAC (E)-oct-2-en-4-un
SMILES CCCCC(=O)C=CC
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-Octen-4-one
Densité 0.85
Point d’ébullition 65°C (15 mmHg)
Point d’éclair 58°C (136°F)
Indice de réfraction 1.445
Quantité 5 g
Numéro UN UN1224
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 126.2
Pourcentage de pureté 97%