Learn More
2-octène, cis + trans, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 2-Octene |
| Note relative au nom | Cis + Trans |
| Densité | 0.715 |
| Point d’ébullition | 123°C to 125°C |
| Point d’éclair | 14°C (57°F) |
| Indice de réfraction | 1.415 |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | UN3295 |
| Beilstein | 1719495 |
| Poids de la formule | 112.22 |
| Show More |