Learn More
2-Oxa-5-azaspiro[3,4 ] oxalate dʼoctane, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15474248
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
500 mg
Conditionnement:
250mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15474248 250 mg 250mg
15484248 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15474248 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H57854.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 31-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 1389264-18-9 | C8H13NO5 | 203.194 g/mol
Spiro forms of lactones and oxazines find applications as leuco dyes, by frequently displaying chromism - reversibly interchanging between their colorless and colored forms. Spiro compounds are used as photochromic materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Les formes spiro de lactones et d’oxazines trouvent des applications sous forme de colorants leuco, en affichant fréquemment le chromisme - changeant de façon réversible entre leurs formes incolores et colorées. Les composés spiro sont utilisés comme matériaux photochromiques.
Solubilité
Se décompose dans l’eau.
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Le récipient est à conserver dans un endroit réfrigéré et bien ventilé. Sensible à l’humidité
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1389264-18-9
Formule moléculaire C8H13NO5
Poids moléculaire (g/mol) 203.194
Numéro MDL MFCD18325162
Clé InChI JFOZNINEJYPQQK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-oxa-5-azaspiro 3.4 octane oxalate, 2-oxa-5-aza-spiro 3.4 octane oxalate, 2-oxa-5-azaspiro 3.4 octane oxalate salt, 2-oxa-5-azaspiro 3.4 octane, hemioxalate salt, 2-oxa-5-azaspiro 3.4 octane; oxalic acid
CID PubChem 72207353
Nom IUPAC 2-Oxa--azaspiro[]octane5-azaspiro[3,4]octane ; acide oxalique
SMILES C1CC2(COC2)NC1.C(=O)(C(=O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Oxa-5-azaspiro[3.4]octane oxalate
Quantité 250 mg
Informations sur la solubilité Decomposes in water.
Poids de la formule 203.19
Pourcentage de pureté 96%