Learn More
2-Oxa-6-azaspiro[3,3 ] oxalate dʼheptane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15470339
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15470339 250 mg 250mg
15450339 1 g 1g
15460339 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15470339 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H63578.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1159599-99-1 | C7H11NO5 | 189.17 g/mol
2-Oxa-6-azaspiro[3.3]heptane oxalate used as a intermediate in pharmaceutical and chemical synthesis. Also used in medicine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Oxalate de 2-oxa-6-azaspiro[3,3]heptane utilisé comme intermédiaire dans la synthèse pharmaceutique et chimique. Il est également utilisé en médecine.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Avec la ventilation adéquate Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1159599-99-1
Formule moléculaire C7H11NO5
Poids moléculaire (g/mol) 189.17
Numéro MDL MFCD11976178
Clé InChI KOUVDKDABFOPIG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-oxa-6-azaspiro 3.3 heptane oxalate, 2-oxa-6-aza-spiro 3.3 heptane oxalic acid salt, 2-oxa-6-azaspiro 3,3 heptane oxalic acid salt, 2-oxa-6-azaspiro 3.3 heptane xoxalate, 2-oxa-6-azaspiro 3.3 heptane oxalic acid, 2-oxa-6-azaspiro 3.3 heptane; oxalic acid, 2-oxa-6-azaspiro 3.3 heptane ethanedioate, 2-oxa-6-azaspiro 3.3 heptane oxalate 1:1, 2-oxa-6-azaspiro 3.3 heptane, ethanedioate 1:1, acmc-2099rj
CID PubChem 53308464
SMILES OC(=O)C(O)=O.C1NCC11COC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Oxa-6-azaspiro[3.3]heptane oxalate
Quantité 250 mg
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Nom IUPAC 2-oxa-6-azaspiro[3.3]heptane; oxalic acid
Poids de la formule 189.17
Pourcentage de pureté 97%