Learn More
2-Oxa-6-azaspiro[3,4] octane, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15424038
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
500 mg
Conditionnement:
250mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15424038 500 mg 500mg
15414038 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15424038 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H57579.ME
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 220290-68-6 | C6H11NO | 113.16 g/mol
2-Oxa-6-azaspiro[3.4]octane is involved in the preparation of azaspirocycle or azetidine substituted 4-anilinoquinazoline derivatives, which exhibits epidermal growth factor receptor (EGFR) inhibitory activities.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-oxa-6-azaspiro[3,4]octane est impliqué dans la préparation de dérivés de 4-anilinoquinazoline substitués à l’azaspirocycle ou à l’azétidine, qui présentent des activités inhibitrices du récepteur du facteur de croissance épidermique (EGFR).
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides forts, les agents réducteurs et les bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 220290-68-6
Formule moléculaire C6H11NO
Poids moléculaire (g/mol) 113.16
Numéro MDL MFCD14586455
Clé InChI ZHAIMJRKJKQNQI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-oxa-6-azaspiro 3.4 octane, 2-oxa-6-aza-spiro 3.4 octane, 2-oxa-6-azaspiro 3,4 octane, acmc-209fqv, 2-oxa-7-azaspiro 3.4 octane, 2-oxa-6-aza-spiro 3,4 octane, spiro pyrrolidine-3,3'-oxetane
CID PubChem 53438323
Nom IUPAC 2-oxa-7-azaspiro[3,4]octane
SMILES C1CNCC12COC2
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Oxa-6-azaspiro[3.4]octane
Densité 1.08
Point d’ébullition 187°C
Point d’éclair 63°C (145°F)
Quantité 500 mg
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 113.16
Pourcentage de pureté 95%