Learn More
2-Oxa-7-azaspiro[3,5 ] hémioxalate non ane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15404248
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
500 mg
Conditionnement:
250mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15404248 250 mg 250mg
15414248 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15404248 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H57834.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 01-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 1429056-28-9 | C16H28N2O6 | 344.408 g/mol
Spiro forms of oxazines find applications as leuco dyes, by frequently displaying chromism - reversibly interchanging between their colorless and colored forms. Spiro compounds are used as photo chromic materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Les formes spiro d’oxazines s’utilisent sous forme de colorants leuco, en affichant fréquemment le chromisme (permute de façon réversible entre leurs formes incolores et leurs formes colorées). Les composés spiro sont utilisés comme matériaux photo-chromiques.
Remarques
Hygroscopique. Conserver à température ambiante.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1429056-28-9
Formule moléculaire C16H28N2O6
Poids moléculaire (g/mol) 344.408
Numéro MDL MFCD11035888
Clé InChI WWVUFRRXXSVWBJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-oxa-7-azaspiro 3.5 nonane oxalate 2:1, 2-oxa-7-azaspiro 3.5 nonane hemioxalate, bis 2-oxa-7-azaspiro 3.5 nonane ; oxalic acid, 2-oxa-7-azaspiro 3.5 nonan hemioxalate, 2-oxa-7-azaspiro 3,5 nonane hemioxalate, bis 2-oxa-7-azaspiro 3.5 nonane oxalate, 2-oxa-7-azaspiro 3.5 nonane hemi-oxalate
CID PubChem 71463619
Nom IUPAC 2-oxa-7-azaspiro[3,5]nonane ; Acide oxalique
SMILES C1CNCCC12COC2.C1CNCCC12COC2.C(=O)(C(=O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Oxa-7-azaspiro[3.5]nonane hemioxalate
Point de fusion 208°C
Couleur Blanc à gris
Densité 1.048 g/mL
Quantité 250 mg
Poids de la formule 172.2
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide