Learn More
2-oxa-7-azaspiro[3.5]nonane hémioxalate, TRC
Code produit 30410579
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30410579 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30410579 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCO75218550MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Oxa-7-azaspiro[3.5]nonane Hemioxalate
CAS 1429056-28-9
Formule moléculaire 2(C7H13NO) . C2H2O4
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/2C7H13NO.C2H2O4/c2*1-3-8-4-2-7(1)5-9-6-7;3-1(4)2(5)6/h2*8H,1-6H2;(H,3,4)(H,5,6)
SMILES O=C(C(O)=O)O.O1CC2(CCNCC2)C1.O3CC4(CCNCC4)C3
Nom IUPAC hémioxalate de 2-oxa-7-azaspiro[3.5]nonane
Poids moléculaire (g/mol) 344.39
Poids de la formule 344.2