Learn More
2-Oxazolidinone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11451918
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11451918 500 g 500g
11431918 25 g 25g
11441918 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11451918 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14543.36
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 497-25-6 | C3H5NO2 | 87.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
La 2-oxazolidinone est utilisée comme antimicrobien, dans les organismes elle agit comme inhibiteur de la synthèse des protéines, ciblant une étape précoce impliquant la liaison de l’ARNt N-formylméthionine au ribosome. Elle est utilisée pour la synthèse chirale. Elle a été utilisée comme un équivalent de l’éthanolamine, se comporte également comme un équivalent de l’aziridine comme dans la conversion des thiophénols ou des amines en dérivés aminoéthyles.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans des récipients étanches au frais et au sec. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 497-25-6
Formule moléculaire C3H5NO2
Poids moléculaire (g/mol) 87.08
Numéro MDL MFCD00005268
Clé InChI IZXIZTKNFFYFOF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-oxazolidone, oxazolidin-2-one, 2-oxazolidinone, oxazolidinone, oxazolidone, oxazolidinones, unii-z4d49w92pp, carbamic acid, 2-hydroxyethyl-, gamma-lactone, wln: t5mvotj, carbamic acid, .gamma.-lactone
CID PubChem 73949
ChEBI CHEBI:1237
Nom IUPAC 1,3-oxazolidine-2-one
SMILES O=C1NCCO1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Oxazolidinone
Point de fusion 84°C to 89°C
Point d’ébullition 220°C (48 mmHg)
Quantité 500 g
Beilstein 106251
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 87.08
Pourcentage de pureté 99%