Learn More
2-Oxazolidinone, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Oxazolidinone |
| Quantité | 10 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C3H5NO2/c5-3-4-1-2-6-3/h1-2H2,(H,4,5) |
| Poids de la formule | 87.032 |