Learn More
2-oxazolidone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10725591 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10725591 100 g Flacon en verre 100g
10065993 5 g Flacon en verre 5g
10502341 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10725591 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 129661000
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 497-25-6 | C3H5NO2 | 87.08 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 497-25-6
Formule moléculaire C3H5NO2
Poids moléculaire (g/mol) 87.08
Numéro MDL MFCD00005268
Clé InChI IZXIZTKNFFYFOF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-oxazolidone, oxazolidin-2-one, 2-oxazolidinone, oxazolidinone, oxazolidone, oxazolidinones, unii-z4d49w92pp, carbamic acid, 2-hydroxyethyl-, gamma-lactone, wln: t5mvotj, carbamic acid, .gamma.-lactone
CID PubChem 73949
ChEBI CHEBI:1237
Nom IUPAC 1,3-oxazolidine-2-one
SMILES O=C1NCCO1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Oxazolidone
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 86°C to 89°C
Couleur Beige-jaune à blanc
Point d’ébullition 220°C (48.0 mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 g
Beilstein 27,135
Fieser 12,359; 13,24; 14,242
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 87.08
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Cristaux ou poudre