Learn More
2-Oxetaneméthanol 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15422709
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15422709 250 mg 250mg
15412709 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15422709 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H66218.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 61266-70-4 | C4H8O2 | 88.106 g/mol
2-Oxetanemethanol is used to produce Toluene-4-sulfonic acid oxetan-2-ylmethyl ester. Also used in medicine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-oxetaneméthanol est utilisé pour produire de l’acide sulfonique toluène-4 et de l’ester oxetan-2-ylméthyl. Il est également utilisé en médecine.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conservation au congélateur (-20°C). Stockez loin de l’eau ou de l’humidité. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 61266-70-4
Formule moléculaire C4H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 88.106
Numéro MDL MFCD00142933
Clé InChI PQZJTHGEFIQMCO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-hydroxymethyloxetane, 2-oxetanemethanol, 2-oxetanylmethanol, 2,4-epoxybutanol, oxetan-2-yl-methanol, oxetane-2-methanol, methyloloxacyclobutan, 2-hydrpxymethyloxetane, oxetan-2-yl methanol, rac-2-hydroxymethyloxetane
CID PubChem 12284142
Nom IUPAC oxétan-2-ylméthanol
SMILES C1COC1CO
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Oxetanemethanol
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.080 g/mL
Point d’ébullition 98°C (15 mmHg)
Indice de réfraction 1.446
Quantité 250 mg
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 88.11
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Liquide