Learn More
2-(oxiran-2-yl)furane, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-(oxiran-2-yl)furan |
| CAS | 2745-17-7 |
| Formule moléculaire | C6H6O2 |
| Quantité | 10 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H6O2/c1-2-5(7-3-1)6-4-8-6/h1-3,6H,4H2 |
| SMILES | C1OC1c2occc2 |
| Nom IUPAC | 2-(oxiran-2-yl)furane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 110.11 |
| Poids de la formule | 110.0368 |