Learn More
Chlorure de 2-oxo-2,3-dihydro-1,3-benzoxazole-6-sulfonyle, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10245994
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10245994 1 g Flacon en verre ambré 1g
10295704 5 g Flacon en verre ambré 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10245994 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC75703DA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identificatori chimici
CAS 27685-90-1
Formule moléculaire C7H4ClNO4S
Poids moléculaire (g/mol) 233.62
Numéro MDL MFCD03001119
Clé InChI IBHCNMJSVDRBSY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-oxo-2,3-dihydro-1,3-benzoxazole-6-sulfonyl chloride, 2-oxo-2,3-dihydrobenzo d oxazole-6-sulfonyl chloride, 6-benzoxazolesulfonyl chloride, 2,3-dihydro-2-oxo, 2-oxo-2,3-dihydro-benzooxazole-6-sulfonyl chloride, benzoxazalone, 6-sulfochloride, 2,3-dihydro-2-oxobenzoxazole-6-sulphonyl chloride, 2-oxo-2,3-dihydro-1,3-benzoxazole-6-sulfonylchloride, 6-chlorosulfonyl-3-hydrobenzoxazol-2-one, pubchem5677, acmc-209gyq
CID PubChem 119698
Nom IUPAC 2-oxo-3H-1,3-benzoxazole-6-chlorure de sulfonyle
SMILES ClS(=O)(=O)C1=CC=C2NC(=O)OC2=C1
Specifica
Nom chimique ou matériau 2-Oxo-2, 3-dihydro-1, 3-benzoxazole-6-sulfonyl chloride
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 233.63
Pourcentage de pureté 95%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.