Learn More
Chlorure de 2-oxo-2,3-dihydro-1,3-benzoxazole-6-sulfonyle, 95 %, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Nom chimique ou matériau | 2-Oxo-2, 3-dihydro-1, 3-benzoxazole-6-sulfonyl chloride |
| % min. CAS | 94.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 95% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 1 g |
| Poids de la formule | 233.63 |
| Pourcentage de pureté | 95% |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?