Learn More
Chlorure de 2-oxo-2,3-dihydro-1,3-benzoxazole-6-sulfonyle, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10295704
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10295704 5 g Flacon en verre ambré 5g
10245994 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10295704 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC75703DE
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 27685-90-1
Formule moléculaire C7H4ClNO4S
Poids moléculaire (g/mol) 233.62
Numéro MDL MFCD03001119
Clé InChI IBHCNMJSVDRBSY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-oxo-2,3-dihydro-1,3-benzoxazole-6-sulfonyl chloride, 2-oxo-2,3-dihydrobenzo d oxazole-6-sulfonyl chloride, 6-benzoxazolesulfonyl chloride, 2,3-dihydro-2-oxo, 2-oxo-2,3-dihydro-benzooxazole-6-sulfonyl chloride, benzoxazalone, 6-sulfochloride, 2,3-dihydro-2-oxobenzoxazole-6-sulphonyl chloride, 2-oxo-2,3-dihydro-1,3-benzoxazole-6-sulfonylchloride, 6-chlorosulfonyl-3-hydrobenzoxazol-2-one, pubchem5677, acmc-209gyq
CID PubChem 119698
Nom IUPAC 2-oxo-3H-1,3-benzoxazole-6-chlorure de sulfonyle
SMILES ClS(=O)(=O)C1=CC=C2NC(=O)OC2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Oxo-2, 3-dihydro-1, 3-benzoxazole-6-sulfonyl chloride
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 5 g
Poids de la formule 233.63
Pourcentage de pureté 95%