Learn More
2-Oxobutanoic acid, MedChemExpress
Description
2-Oxobutanoic acid is a product in the enzymatic cleavage of cystathionine.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Oxobutanoic acid |
| CAS | 600-18-0 |
| Couleur | Incolore |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C4H6O3 |
| Quantité | 1 g |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 50 mg/mL (489.76 mM) |
| SMILES | CCC(=O)C(O)=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 102.09 |
| Poids de la formule | 102.09 |
| Afficher plus |