Learn More
Ester méthylique de l'acide 2-oxobutanoïque, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Oxobutanoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 3952-66-7 |
| Formule moléculaire | C5H8O3 |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | Methyl 2-ketobutyrate, Methyl 2-oxobutanoate, Methyl 2-oxobutyrate, Methyl alpha-Oxobutyrate, 2-Oxobutyric Acid Methyl Ester, 2-Oxobutanoic Acid Methyl Ester |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H8O3/c1-3-4(6)5(7)8-2/h3H2,1-2H3 |
| SMILES | CCC(=O)C(=O)OC |
| Nom IUPAC | 2-oxobutanoate de méthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 116.12 |
| Poids de la formule | 116.0473 |
Nom du produit
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?