Learn More
2-5Chlorure dʼoxoindoline- -sulfonyle97, %, Thermo Scientific™
Code produit 10498593
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10498593 1 g Flacon en verre ambré 1g
10367584 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10205664 10 g Flacon en verre ambré 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10498593 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC53303DA
 Article restreint
Expédition estimée: 01-10-2026
Identifiants chimiques
CAS 199328-31-9
Formule moléculaire C8H6ClNO3S
Poids moléculaire (g/mol) 231.65
Numéro MDL MFCD06655924
Clé InChI FYBNVKMJOOYPGI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-oxoindoline-5-sulfonyl chloride, 2-oxo-2,3-dihydro-1h-indole-5-sulfonyl chloride, 2-oxoindoline-5-sulfonylchloride, 2-oxoindoline-5-sulphonyl chloride, 2,3-dihydro-2-oxo-1h-indole-5-sulphonyl chloride, 1h-indole-5-sulfonyl chloride, 2,3-dihydro-2-oxo, 5-chlorosulfonyl indolin-2-one, 5-chlorosulphonyloxindole, 5-chlorosulfonyl oxindole, 5-chlorosufonyl-2-oxindole
CID PubChem 4962506
SMILES ClS(=O)(=O)C1=CC2=C(NC(=O)C2)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Oxoindoline-5-sulfonyl chloride
% min. CAS 80.0
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Nom IUPAC 2-oxo-2,3-dihydro-1H-indole-5-chlorure de sulfonyle
Poids de la formule 231.66
Pourcentage de pureté Tech.
Qualité Technique