Learn More
(2-Oxopyrrolidine-1-yl)acide acétique, TRC
Code produit 30009285
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
100mg
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30009285 5 g 5g
30008431 100 mg 100mg
30006890 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30009285 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCO8596105G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 53934-76-2
Formule moléculaire C6 H9 N O3
Poids moléculaire (g/mol) 143.14
Synonyme (2-Oxopyrrolidin-1-yl)acetic Acid, Piracetam Imp. D (EP), 2-Oxo-1-pyrrolidineacetic acid, (2-Oxopyrrolidin-1-yl)acetic acid, 2-Oxo-1-pyrrolidineacetic acid, 2-Pyrrolidinon-1-ylacetic acid, 2-Pyrrolidinoneacetic acid
Nom IUPAC Acide 2-(2-oxopyrrolidine-1-yl)acétique
SMILES OC(=O)CN1CCCC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau (2-Oxopyrrolidin-1-yl)acetic Acid
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C6H9NO3/c8-5-2-1-3-7(5)4-6(9)10/h1-4H2,(H,9,10)
Poids de la formule 143.0582
Pourcentage de pureté >95%