Learn More
2-Oxovaleric acid, MedChemExpress
Description
2-Oxovaleric acid is a keto acid that is found in human blood.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Oxovaleric acid |
| Forme physique | Liquid |
| CAS | 1821-02-9 |
| Couleur | Colorless |
| Quantité | 5 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C5H8O3 |
| À utiliser avec (application) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 100 mg/mL (861.18 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CCCC(C(O)=O)=O |
| Afficher plus |