Learn More
2-(p-sec-Butylphenyl)propionic Acid, TRC
Code produit 30134223
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30134223 100 mg 100mg
30012462 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30134223 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB692720100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 64451-76-9
Formule moléculaire C13 H18 O2
Poids moléculaire (g/mol) 206.28
Synonyme 2-[4-(1-Methylpropyl)-phenyl]propanoic Acid, Ibuprofen Imp. O (EP)
Nom IUPAC 2-(4-butan-2-ylphenyl)propanoic acid
SMILES CCC(C)c1ccc(cc1)C(C)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-[4-(1-Methylpropyl)-phenyl]propanoic Acid
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C13H18O2/c1-4-9(2)11-5-7-12(8-6-11)10(3)13(14)15/h5-10H,4H2,1-3H3,(H,14,15)
Poids de la formule 206.1307