Learn More
sel trisodique de l'acide 2-(P-sulfophénylazo)-1,8-dihydroxy-3,6-naphtalènesulfonique, MP Biomedicals™
Code produit 11445151 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11445151 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11445151 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215672910
 Article restreint
Expédition estimée: 20-01-2027
Réactif utilisé pour l'analyse du fluorure, du zirconium et du thorium
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(P-Sulfophenylazo)-1, 8-dihydroxy-3, 6-naphthalenesulfonic acid trisodium salt
CAS 23647-14-5
Couleur Marron
Formule moléculaire C16H10N2Na3O11S3+
Numéro MDL MFCD00003952
Quantité 10 g
Synonyme spadns, 2,7-naphthalenedisulfonic acid, 4,5-dihydroxy-3-4-sulfophenyl azo-, trisodium salt, trisodium 4,5-dihydroxy-3-e-2-4-sulfonatophenyl diazen-1-yl naphthalene-2,7-disulfonate, 2,7-naphthalenedisulfonic acid, 4,5-dihydroxy-3-2-4-sulfophenyl diazenyl-, sodium salt 1:3, 2-p-sulfophenylazo-1,8-dihydroxy-3,6-naph-thalenedisulfonic acid
Clé InChI LSAWBVPBZOEGOT-UHFFFAOYSA-L
SMILES C1=CC(=CC=C1NN=C2C(=CC3=CC(=CC(=C3C2=O)O)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)O.[Na+].[Na+].[Na+]
Nom IUPAC trisodium;5-hydroxy-4-oxo-3-[(4-sulfophényl)hydrazinylidène]naphtalène-2,7-disulfonate
Poids moléculaire (g/mol) 571.408
CID PubChem 73658865
Poids de la formule 570.41
Forme physique Poudre