Learn More
2-Palmitoyl-sn-glycéro-3-phosphocholine, TRC
Code produit 30416450
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30416450 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30416450 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP15735010MG
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Palmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
CAS 66757-27-5
Formule moléculaire C24H50NO7P
Quantité 10 mg
Synonyme (7R)-4-Hydroxy-7-(hydroxymethyl)-N,N,N-trimethyl-9-oxo-3,5,8-trioxa-4-phosphatetracosan-1-aminium 4-Oxide
Formule InChI InChI=1S/C24H50NO7P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-24(27)32-23(21-26)22-31-33(28,29)30-20-19-25(2,3)4/h23,26H,5-22H2,1-4H3/t23-/m1/s1
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@H](CO)COP(=O)([O-])OCC[N+](C)(C)C
Nom IUPAC [(2R)-2-hexadécanoyloxy-3-hydroxypropyle] 2-(triméthylazaniumyl)phosphate d’éthyle
Poids moléculaire (g/mol) 495.64
Poids de la formule 495.3325