Learn More
Buerkle™ Pelle en deux parties pour l'industrie
Code produit 31188941 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Code couleur:
Vert
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Code couleur
31188941 Vert
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31188941 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 83002001
Expédition estimée: 12-10-2026
Doté d’un additif antistatique, idéal pour une utilisation robuste en chimie et dans l’industrie.
  • Antistatique
  • Le polypropylène présente une résistance élevée aux produits chimiques et aux températures
  • Les pelles sont incassables, faciles à nettoyer et légères.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau de la lame Polypropylène
Type de produit Pelle
Code couleur Vert
Color-coded Oui
Matériau de la poignée Polypropylène
Type de tête Carré
Longueur (impériale) 12,2 in
Longueur (métrique) 310 mm