Learn More
2-Pentadecanone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
It is primarily used as a flavoring substances to impart a fatty, slightly spicy, and floral flavor. 2-Pentadecanone can perfectly compliment and enhance a variety of foods including butters, cheeses and meats.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Il est principalement utilisé comme substances aromatiques pour donner une saveur grasse, légèrement épicée et florale. 2-Pentadecanone peut parfaitement compléter et améliorer une variété d’aliments, notamment les beurres, fromages et viandes.
Solubilité
Soluble dans le toluène (pratiquement transparent). Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Pentadecanone |
| Point de fusion | 37°C to 41°C |
| Densité | 0.82 |
| Point d’ébullition | 293°C to 294°C |
| Point d’éclair | 144°C (291°F) |
| Quantité | 100 g |
| Beilstein | 1764872 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in toluene (almost transparency). Insoluble in water. |
| Poids de la formule | 226.4 |
| Pourcentage de pureté | 97% |