Learn More
(+/-)-2-pentanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11454727
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2500 mL
Conditionnement:
2500mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11454727 2500 mL 2500mL
11444727 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11454727 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21217.0F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    266.22€
    218.65€ / 2500mL
    Économisez 47.57€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 6032-29-7 | C5H12O | 88.15 g/mol
It finds its application as a solvent for paints and lacquers and to make drugs, to make catalyst systems and methanol and as a solvent for primers and for extracting 2-hydroxy-4-methylthiobutyric acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme solvant pour les peintures et les laques et pour la fabrication de médicaments, la fabrication de systèmes catalytiques et de méthanol et comme solvant pour les amorces et pour l’extraction de l’acide 2-hydroxy-4-méthylthiobutyrique.
Solubilité
Soluble dans l’eau à 20°C, 166 g/l. Soluble dans l’alcool.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6032-29-7
Formule moléculaire C5H12O
Poids moléculaire (g/mol) 88.15
Numéro MDL MFCD00004579
Clé InChI JYVLIDXNZAXMDK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-pentanol, sec-amyl alcohol, methylpropylcarbinol, sec-pentyl alcohol, pentanol-2, methyl propyl carbinol, 2-pentyl alcohol, 2-hydroxypentane, 1-methyl-1-butanol, alpha-methylbutanol
CID PubChem 22386
ChEBI CHEBI:77518
Nom IUPAC pentan-2-ol
SMILES CCCC(C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau (+/-)-2-Pentanol
Point de fusion -50°C
Densité 0.811
Point d’ébullition 114°C to 115°C
Point d’éclair 33°C (91°F)
Plage de pourcentage du dosage 0.99
Odeur Characteristic
Indice de réfraction 1.406
Quantité 2500 mL
Numéro UN UN1105
Beilstein 1718819
Merck Index 14,7119
Informations sur la solubilité Soluble in water at 20°C,166g/L. Soluble in alcohol.
Poids de la formule 88.15
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide