Learn More
(±)-2-Pentanol, TRC
Code produit 30426218
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30426218 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30426218 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP227105100ML
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Pentanol
CAS 6032-29-7
Formule moléculaire C5 H12 O
Quantité 100 mL
Synonyme 2-Pentanol (8CI','9CI','ACI), (±)-2-Pentanol, 1-Methyl-1-butanol, 1-Methylbutanol, 2-Hydroxypentane, 2-Pentyl alcohol, DL-2-Pentanol, dl-2-Pentanol, Methylpropylcarbinol, sec-Amyl alcohol, sec-Pentanol, sec-Pentyl alcohol
Formule InChI InChI=1S/C5H12O/c1-3-4-5(2)6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
SMILES CCCC(C)O
Nom IUPAC pentan-2-ol
Poids moléculaire (g/mol) 88.15
Poids de la formule 88.0888