Learn More
2-acétate de pentyle (> 90 % de pureté), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Acetic acid-2-pentyl ester |
| CAS | 626-38-0 |
| Formule moléculaire | C7 H14 O2 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 2-Pentanol','acetate (6CI,7CI,8CI,9CI), (±)-2-Pentyl acetate, 1-Methylbutyl acetate, 2-Acetoxypentane, 2-Pentyl acetate, Pent-2-yl ethanoate, sec-Amyl ethanoate |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H14O2/c1-4-5-6(2)9-7(3)8/h6H,4-5H2,1-3H3 |
| SMILES | CCCC(C)OC(=O)C |
| Nom IUPAC | acétate de pentan-2-yle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 130.18 |
| Poids de la formule | 130.0994 |