missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Pentylfurane-d11, TRC

Code produit 30412680
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
25 mg
Conditionnement:
1mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30412680 1 mg 1mg
30412780 25 mg 25mg
30409062 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30412680 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP2849541MG

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.

Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Nom chimique ou matériau 2-Pentylfuran pentyl-d11
Notes de qualité de la pureté GC
Formule moléculaire C9 2H11 H3 O
Quantité 1 mg
Synonyme 2-Amylfuran-d11, 2-n-Pentylfuran-d11, Dihydro-5-pentyl-2(hydro)-furan-d11, 5-Pentylfuran-2-d11
Formule InChI InChI=1S/C9H14O/c1-2-3-4-6-9-7-5-8-10-9/h5,7-8H,2-4,6H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,6D2
SMILES [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])c1occc1
Nom IUPAC 2-(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-undécadéutéropentyl)furane
Poids moléculaire (g/mol) 149.27
Poids de la formule 149.1735
Pourcentage de pureté >95
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.