Learn More
2-(Perfluorohexyl)ethane-1-sulfonic Acid Sodium Salt, TRC
Code produit 30009409
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30009409 100 mg 100mg
30003550 10 mg 10mg
30003834 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30009409 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP286310100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 27619-94-9
Formule moléculaire C8 H4 F13 O3 S . Na
Poids moléculaire (g/mol) 450.15
Synonyme 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctanesulfonic Acid Sodium, 1-Octanesulfonic acid, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoro-, sodium salt (1:1), 1-Octanesulfonic acid, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoro-, sodium salt (8CI,9CI)
Nom IUPAC sodium;3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctane-1-sulfonate
SMILES [Na+].[O-]S(=O)(=O)CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctane sulfonic acid sodium
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C8H5F13O3S.Na/c9-3(10,1-2-25(22,23)24)4(11,12)5(13,14)6(15,16)7(17,18)8(19,20)21;/h1-2H2,(H,22,23,24);/q;+1/p-1
Poids de la formule 449.9571