Learn More
2-phénoxyaniline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11337495
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11337495 25 g 25g
11347495 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11337495 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L05558.14
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 2688-84-8 | C12H11NO | 185.226 g/mol
2-Phenoxyaniline serves as an antiinflammatory agent that inhibits preferentially COX-2 over COX-1. It is used in the preparation of sodium primary amide complex, 4-methyl-2-(2-phenoxyphenyl)azo-phenol and 2-acetoaminodiphenyl ether. Further, it is used to form complexes with beta-cyclodextrin.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2-phénoxyaniline servant d’agent anti-inflammatoire qui inhibe de préférence le COX-2 par rapport au COX-1. Il est utilisé dans la préparation du complexe amide primaire de sodium, le 4-méthyl-2-(2-phénoxyphényl)azo-phénol et l’éther 2-acétoaminodiphényle. De plus, il est utilisé pour former des complexes avec la bêta-cyclodextrine.
Solubilité
Il est légèrement soluble dans le chloroforme et le méthanol.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2688-84-8
Formule moléculaire C12H11NO
Poids moléculaire (g/mol) 185.226
Numéro MDL MFCD00035765
Clé InChI NMFFUUFPJJOWHK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-aminodiphenyl ether, o-phenoxyaniline, 2-aminophenyl phenyl ether, benzenamine, 2-phenoxy, 2-ade, 2-phenoxybenzenamine, o-aminophenyl phenyl ether, aniline, 2-phenoxy, aniline, o-phenoxy, 2-phonoxyaniline
CID PubChem 75899
Nom IUPAC 2-phénoxyaniline
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=CC=C2N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Phenoxyaniline
Point de fusion 46°C to 48°C
Point d’ébullition 170°C (18 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 25 g
Beilstein 777766
Informations sur la solubilité Slightly soluble in chloroform and methanol.
Poids de la formule 185.23
Pourcentage de pureté 99%