Learn More
2-phénoxyaniline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10756233 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10756233 500 g Flacon en verre 500g
10261083 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10756233 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 373165000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 2688-84-8 | Molecular Formula: C12H11NO | Molecular Weight: 185.22 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2688-84-8
Formule moléculaire C12H11NO
Poids moléculaire (g/mol) 185.22
Numéro MDL MFCD00035765
Clé InChI NMFFUUFPJJOWHK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-aminodiphenyl ether, o-phenoxyaniline, 2-aminophenyl phenyl ether, benzenamine, 2-phenoxy, 2-ade, 2-phenoxybenzenamine, o-aminophenyl phenyl ether, aniline, 2-phenoxy, aniline, o-phenoxy, 2-phonoxyaniline
CID PubChem 75899
Nom IUPAC 2-phénoxyaniline
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=CC=C2N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Phenoxyaniline
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 46°C to 50°C
Couleur Marron à gris
Point d’ébullition 170°C (18.0 mmHg)
Point d’éclair 113°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5OC6H4NH2
Quantité 500 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 185.22
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre ou flocons cristallins
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Phenoxyaniline
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.